Learn More
Eisen(II,III)-oxid, Nanopartikel, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7052280
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15432867
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 047141.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1317-61-9 | Fe3O4 | 231.53 g/mol
Iron(II,III) oxide is mainly used as a black-pigment-catalyst in the Haber process and in the water gas shift reaction. It is used as a contrast-agent in MRI scanning and as a pigment in magnetic applications, polishing compounds, cosmetics, medicines, polymers, rubber, fillers, building, construction, appliances and magnetic inks.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1317-61-9
Summenformel Fe3O4
Molekulargewicht (g/mol) 231.53
MDL-Nummer MFCD00011010
InChI-Schlüssel WTFXARWRTYJXII-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name diiron(3+) λ²-iron(2+) tetraoxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[O--].[Fe++].[Fe+3].[Fe+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iron(II,III) oxide
Schmelzpunkt 1538°C
Farbe Schwarz
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Merck Index 14,4040
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water and organic solvents. Soluble in concentrated mineral acids.
Formelmasse 231.54
Reinheit (%) 97%
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 3.0
Dichte 5.2 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(II,III) oxide, nanopowder
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.