Learn More
Eisen(II)-Oxalatdihydrat, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15445965
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15445965 25 g 25 Gramm
11330999 2.5 g -
11320999 100 g 100 Gramm
11310999 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15445965 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 010718.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6047-25-2 | C2H4FeO6 | 179.89 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6047-25-2
Summenformel C2H4FeO6
Molekulargewicht (g/mol) 179.89
MDL-Nummer MFCD00150040 MFCD00012475
InChI-Schlüssel NPLZZSLZTJVZSX-UHFFFAOYSA-L
Synonym ferrous oxalate dihydrate, unii-z6x3ybu50d, z6x3ybu50d, iron ii oxalate hydrate, iron ii oxalate dihydrate, iron oxalate dihydrate, iron 2+ ; oxalate; dihydrate, iron, diaqua ethanedioato 2--kappao1,kappao2-, t-4, iron ii oxalate dihydrate 250g, iron ii oxalate dihydrate, puratronic™
PubChem CID 516788
SMILES O.O.[Fe++].[O-]C(=O)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iron(II) oxalate dihydrate
Schmelzpunkt 190°C (decomposition)
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Dichte 2.28 g/mL
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Insoluble in acetic acid.
IUPAC-Name Eisen(2+);oxalat;dihydrat
Formelmasse 179.90 (143.87 Anhydrous)
Reinheit (%) 99.999%
Güte Puratronic
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(II) oxalate dihydrate, Puratronic
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P501-Inhalt/Behälter Entsorgung /gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften. zuführen.