Learn More
Eisen(II)-Oxalathydrathydrat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7050673
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
Packungsgröße:
2 Kilogramm
500 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11373658
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039261.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 516-03-0 | C2FeO4 | 143.86 g/mol
Used as a photographic developer, glass tint, decorative glass colorant, and pigment in plastics, paints, and lacquers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 516-03-0
Summenformel C2FeO4
Molekulargewicht (g/mol) 143.86
MDL-Nummer MFCD00012475
InChI-Schlüssel OWZIYWAUNZMLRT-UHFFFAOYSA-L
Synonym ferrous oxalate, iron ii oxalate, unii-dzp4yv3icv, dzp4yv3icv, iron protoxalate, iron, ethanedioato 2--.kappa.o1,.kappa.o2, iron 2+ oxalate, iron oxalate fec2o4, hsdb 463, iron 2+ ; oxalate
PubChem CID 10589
IUPAC-Name λ²-iron(2+) oxalate
SMILES [Fe++].[O-]C(=O)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iron(II) oxalate hydrate
Schmelzpunkt 190°C (decomposition)
Dichte 2.28 g/mL
Menge 500 g
UN-Nummer UN3288
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in acids
Formelmasse 143.87 (Anhydrous)
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(II) oxalate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P330-Mund ausspülen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.