Learn More
Eisen(II)-perchlorathydrat, Reagenzien-Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11301758
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11301758
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011646.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 335159-18-7 | Cl2FeO8 | 254.74 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 335159-18-7
Summenformel Cl2FeO8
Molekulargewicht (g/mol) 254.74
MDL-Nummer MFCD00150234
InChI-Schlüssel CKFMJXZQTNRXGX-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name λ²-iron(2+) diperchlorate
SMILES [Fe++].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iron(II) perchlorate hydrate
Schmelzpunkt >100°C (decomposition)
Physikalische Form Kristallin
Menge 100 g
UN-Nummer UN1481
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol and water (?98g/100 mL H2O at 0?°C).
Formelmasse 254.75 (Anhydrous)
Güte Reagenz
Empfindlichkeit Hygroskopisch
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(II) perchlorate hydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.