Learn More
Eisen(II)-sulfat-Heptahydrat, 99.5 %, für Analysen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4509835 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Gramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10752051 5 g Glasflasche 5 Gramm
10782241 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
10286300 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
11994241 5 kg Kunststoffflasche 5 Kilogramm
4 options
Artikelnummer. 10752051
Marke: Thermo Scientific Acros 201390050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 7782-63-0 | FeH14O11S | 278.01 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7782-63-0
Summenformel FeH14O11S
Molekulargewicht (g/mol) 278.01
MDL-Nummer MFCD00149719
InChI-Schlüssel SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
Synonym iron ii sulfate heptahydrate, ferrous sulfate heptahydrate, presfersul, melanterite mineral, iron sulfate heptahydrate, iron 2+ sulfate heptahydrate, fesofor, fesotyme, haemofort, ironate
PubChem CID 62662
ChEBI CHEBI:75836
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iron(II) sulfate heptahydrate
Farbe Blau bis grün
Physikalische Form Crystals
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 99.5%
Strukturformel FeSO4·7H2O
Fieser 01,393; 04,237; 05,308
IUPAC-Name λ²-iron(2+) heptahydrate sulfate
Formelmasse 278.01
Reinheit (%) ≥99.5%
Güte Analytisch