Learn More
Eisen(II)-sulfat-Heptahydrat, Puriss p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,99.0 -103.4 % (manganometrisch), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15643310 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
25 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
25 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15643310
Marke: Honeywell-Fluka 31236100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., 99.0 bis 103.4 % (manganometrisch)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7782-63-0
Summenformel FeH14O11S
Molekulargewicht (g/mol) 278.01
MDL-Nummer MFCD00149719
InChI-Schlüssel SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
Synonym Eisen-II-sulfatheptahydrat, Eisensulfat-Heptahydrat, Melanteritmineral, Eisensulfatheptahydrat, Eisen(II)-Sulfatheptahydrat, Fesotym, Eisen, fesotyme, haemofort, ironate
PubChem CID 62662
ChEBI CHEBI:75836
IUPAC-Name Eisen(2+);sulfat;heptahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Eisen(II)-sulfatheptahydrat
Namenshinweis Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Menge 100 g
Strukturformel FeSO4 · H2O
Formelmasse 278.01 mol
Reinheit (%) 99 bis 103.4 % (manganometrisch)
Güte ACS/puriss. P. A
Dampfdruck 14.6 mmHg (25 °C)
Dichte 1.898 g/ml bei 25 °C
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(II) sulfate heptahydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: iron(II)sulphate-7-hydrate