Learn More
Eisen(II)-Sulfid, 99.9%, für Spurenmetallbasis, Honeywell ™
Shop All Solstice Research Chemicals ProductsSpecifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Eisen(II)-Sulfid |
| CAS | 1317-37-9 |
| Menge | 10 g |
| Summenformel | FeS |
| MDL-Nummer | MFCD00011013 |
| UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
| Synonym | Eisenhaltiges Sulfid, Eisen-II-sulfid, Eisensulfid, Troilit, Eisensulfurat, Eisen Monosulfid, Eisen Protosulfid, Eisenhaltiges Monosulfid, ferrous monosulfide |
| InChI-Schlüssel | GNVXPFBEZCSHQZ-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | [S--].[Fe++] |
| IUPAC-Name | Sulfanylideneisen |
| Show More |