Learn More
Eisen(II)-sulfid, braunes bis schwarzes Pulver, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11331559
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11331559 1 g 1 Gramm
11341559 10 g 10 Gramm
11351559 50 g 50 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11331559
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014024.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1317-37-9 | FeS | 87.91 g/mol
Iron(II) sulfide is used to generate hydrogen sulfide instantaneously by reacting with hydrochloric acid. In laboratory, Kipp’s apparatus is utilized for this purpose. It is used as a re-sulphurizing and alloying agent, as a reducing agent to remove heavy metal impurities from phosphoric acid. It is used to control hydrogen embrittlement in alloy and stainless steel industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1317-37-9
Summenformel FeS
Molekulargewicht (g/mol) 87.91
MDL-Nummer MFCD00011013
InChI-Schlüssel GNVXPFBEZCSHQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ferrous sulfide, iron ii sulfide, iron sulfide, troilite, iron sulfuret, iron sulphide, iron monosulfide, iron protosulfide, ferrous monosulfide
PubChem CID 14828
SMILES [S--].[Fe++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iron(II) sulfide
Schmelzpunkt 1195°C
Farbe Braun bis Schwarz
Physikalische Form Pulver
Menge 1 g
Prozentgehaltsbereich 99.9% (Metals basis)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water and nitric acid.
IUPAC-Name Sulfanylideneisen
Formelmasse 87.91
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Dichte 4.74