Learn More
Eisen(II)-sulfid, geschmolzene Stäbchen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10206580 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
:
1 kg; Kunststoffflasche
Artikelnummer.
10206580 1 kg; Kunststoffflasche
1 options
Artikelnummer. 10206580
Marke: Thermo Scientific Acros 233300010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
CAS: 1317-37-9 | FeS | 87.91 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iron(II) sulfide
Schmelzpunkt 1195.0°C
Namenshinweis c.p., 60-67% Fe
CAS 1317-37-9
Farbe Schwarz-grau
Physikalische Form Stäbchen
Menge 1 kg
Summenformel FeS
Strukturformel FeS
MDL-Nummer MFCD00011013
Merck Index 15, 4085
Synonym ferrous sulfide, iron ii sulfide, iron sulfide, troilite, iron sulfuret, iron sulphide, iron monosulfide, iron protosulfide, ferrous monosulfide
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in acids with the evolution of h2s
InChI-Schlüssel GNVXPFBEZCSHQZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [S--].[Fe++]
IUPAC-Name Sulfanylideneisen
Molekulargewicht (g/mol) 87.91
PubChem CID 14828
Formelmasse 87.92
Reinheit (%) ∼25% (S)
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 4.84
Dichte 4.8400g/mL