Learn More
Eisen(II)-Sulfid, technisch, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10060210 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
Verpackung:
Pulver im Kunststoffgefäß
Packungsgröße:
1 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10060210 1 kg Pulver im Kunststoffgefäß 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10060210 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. I/1170/60
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Schmelzpunkt 1195°C
CAS 1317-37-9
Farbe Grau
Physikalische Form Fest
Menge 1 kg
Summenformel FeS
MDL-Nummer MFCD00011013
Synonym ferrous sulfide, iron ii sulfide, iron sulfide, troilite, iron sulfuret, iron sulphide, iron monosulfide, iron protosulfide, ferrous monosulfide
InChI-Schlüssel GNVXPFBEZCSHQZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [S--].[Fe++]
IUPAC-Name Sulfanylideneisen
Molekulargewicht (g/mol) 87.91
PubChem CID 14828
Formelmasse 87.92g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß