Learn More
Eisen(III) 1,1,1-Trifluor2,4-Pentandionat, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is used as an intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Iron(III) 1,1,1-trifluoro 2,4-pentanedionate |
| Schmelzpunkt | 110°C to 112°C |
| Menge | 5 g |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| IUPAC-Name | iron(3+) tris(1,1,1-trifluoro-2,4-dioxopentan-3-ide) |
| Formelmasse | 515.09 |
| Physikalische Form | Kristallin |
Sicherheit und Handhabung
- Iron(III) 1,1,1-trifluoro 2,4-pentanedionate
- Achtung
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.