Learn More
Eisen(III)2-Ethylhexanoat, nominell 50 % in Mineralbenzin, Fe 6 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Iron (III) 2-ethylhexanoate |
| Namenshinweis | Nominally 50% in mineral spirits |
| Farbe | Braun |
| Dichte | 0.91 g/mL |
| Menge | 50 g |
| UN-Nummer | UN1268 |
| Löslichkeitsinformationen | Miscible with chloroform. Immiscible with water. |
| Formelmasse | 485.47 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Fe 6% |
| Physikalische Form | Flüssig |
Safety and Handling
Product Identifier
- Iron(III) 2-ethylhexanoate, nominally 50% in mineral spirits, Fe 6%
- Gefahr
- Keimzellmutagenität Kategorie 1B
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- H340-Kann genetische Defekte verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H372-Schädigt die Organe.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Mineral spirits