Learn More
Eisen(III)-Acetylacetonat, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10624772 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10624772 25 g Glasflasche 25 Gramm
10061000 100 g Glasflasche 100 Gramm
10540751 250 g Glasflasche 250 Gramm
15169173 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10624772 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 119130250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
CAS: 14024-18-1 | C15H21FeO6 | 353.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14024-18-1
Summenformel C15H21FeO6
Molekulargewicht (g/mol) 353.17
MDL-Nummer MFCD00000020
InChI-Schlüssel AQBLLJNPHDIAPN-LNTINUHCSA-K
Synonym 2, 4-Pentanedione, iron(III) derivative, Ferric acetylacetonate
IUPAC-Name iron(3+) tris((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate)
SMILES [Fe+3].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iron(III) acetylacetonate
Namenshinweis 99+%
Schmelzpunkt 180.0°C to 183.0°C
Farbe Rot
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (Iodometry)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Fieser 04,268; 06,304; 13,211
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 2g/L (20°C). Other solubilities: readily soluble in acetone and chloroform,sparingly soluble in ether,40.1g/kg alcohol (20°C),535.4g/kg benzene (20°C)
Formelmasse 353.17
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(III) acetylacetonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und alle exponierten Hautstellen gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.