Learn More
Eisen(III)-Acrylat, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11365007
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11365007 5 g 5 Gramm
11355007 25 g 25 Gramm
11375007 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11365007 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 042001.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 55488-18-1
Summenformel C9H9FeO6
Molekulargewicht (g/mol) 269.01
MDL-Nummer MFCD00080380
InChI-Schlüssel WNWBIDPJHFYYLM-UHFFFAOYSA-K
Synonym iron iii acrylate, feracryl, pk 2 acrylic polymer, poly acrylic acid iron salt, iron acrylate, 2-propenoic acid, homopolymer, iron salt, iron triacrylate, 79-10-7 parent, iron 3+ acrylate, 2-propenoic acid, iron 3+ salt
PubChem CID 171450
IUPAC-Name Eisen(3+);prop-2-enoat
SMILES C=CC(=O)[O-].C=CC(=O)[O-].C=CC(=O)[O-].[Fe+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iron(III) acrylate
Schmelzpunkt 190°C to 200°C (decomposition)
Menge 5 g
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Formelmasse 269.01
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(III) acrylate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P501-Inhalt/Behälter Entsorgung /gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften. zuführen.