Learn More
Eisen(III)-bromid, TRC
Artikelnummer. 30390973
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30390973 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30390973 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI7749555G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iron(III) Bromide
CAS 10031-26-2
Menge 5 g
Summenformel Br3Fe
Synonym Ferric Bromide, Iron Tribromide, Iron(III) Bromide
InChI-Formel InChI=1S/3BrH.Fe/h3*1H;/q;;;+3/p-3
SMILES [Fe+3].[Br-].[Br-].[Br-]
IUPAC-Name Eisen(3+);Tribromid
Molekulargewicht (g/mol) 295.56