Learn More
Eisen(III)-chlorid-Hexahydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11413347
Click to view available options
Menge:
10,000 g
2500 g
500 g
Packungsgröße:
10000 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11413347
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16231.0C
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 10025-77-1 | Cl3FeH12O6 | 270.29 g/mol
Eisen(III)-Chlorid-Hexahydrat wird zur Herstellung von organischem matrixbasiertem Eisenphosphat verwendet. Es wird zur Abwasserbehandlung von Industrieabfällen, zur Chloridhydrometallurgie (Silgarin-Verfahren zur Herstellung von Silicon), zur Trinkwassergewinnung, zur Herstellung von Vorläufern für Polyvinylchlorid (PVC) und Kupfer-basierter Metalle in Leiterplatten verwendet. Es spielt eine wichtige Rolle in der Photogravur und als Ätzmittel in der Fotografie. Es ist als Mittel beim Färben und Drucken von Textilien nützlich. Es ist nützlich für den Nachweis von Phenolen und phenolischen Derivaten, Gamma-Hydroxybuttersäuren und auch für den Trinder-Tüpfeltest zum Nachweis von Salicylsäuren.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Eisen(III)-Chlorid-Hexahydrat wird zur Herstellung von organischem matrixbasiertem Eisenphosphat verwendet. Es wird zur Abwasserbehandlung von Industrieabfällen, zur Chloridhydrometallurgie (Silgarin-Verfahren zur Herstellung von Silicon), zur Trinkwassergewinnung, zur Herstellung von Vorläufern für Polyvinylchlorid (PVC) und Kupfer-basierter Metalle in Leiterplatten verwendet. Es spielt eine wichtige Rolle in der Photogravur und als Ätzmittel in der Fotografie. Es ist als Mittel beim Färben und Drucken von Textilien nützlich. Es ist nützlich für den Nachweis von Phenolen und phenolischen Derivaten, Gamma-Hydroxybuttersäuren und auch für den Trinder-Tüpfeltest zum Nachweis von Salicylsäuren.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol, Glycerin, Methanol, Äther und Aceton. Unlöslich in Ethylacetat.
Hinweise
Hygroskopisch. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Natrium, Natriumoxiden und Kalium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10025-77-1
Summenformel Cl3FeH12O6
Molekulargewicht (g/mol) 270.29
MDL-Nummer MFCD00149712
InChI-Schlüssel NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
Synonym Ferric chloride hexahydrate
IUPAC-Name Eisen(3+)-Hexahydrat-Trichlorid
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Spezifikation
Siedepunkt 280°C to 285°C
Chemischer Name oder Material Iron(III) chloride hexahydrate
Schmelzpunkt 37°C
pH 1.8
Menge 10,000 g
Strukturformel FeCl3·6H2O
UN-Nummer UN3260
Merck Index 14,4019
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol,glycerol,methanol,ether and acetone. Insoluble in ethyl acetate.
Formelmasse 270.30 (162.21 Anhydrous)
Reinheit (%) 97%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 1.82
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(III) chloride hexahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.