Learn More
Eisen(III)-chlorid-Hexahydrat, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7072209 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 15665560
Marke: Honeywell-Fluka 4494450G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Puriss p.a., ACS-Reagenz, kristallisiert, 98.0 bis 102 % (T)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10025-77-1
Summenformel Cl3FeH12O6
Molekulargewicht (g/mol) 270.29
MDL-Nummer MFCD00149712
InChI-Schlüssel NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name Eisen(3+)-Hexahydrat-Trichlorid
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Eisen(III)-chloridhexahydrat
Menge 50 g
Strukturformel FeCl3 · H2O
UN-Nummer UN3260
Formelmasse 270.3 mol
Reinheit (%) 98 bis 102 % (RT)
Dampfdruck 1mmHg (194 °C)