Learn More
Eisen(III)chlorid-Hexahydrat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Iron(III) chloride hexahydrate |
| Menge | 100 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/3ClH.Fe.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3 |
| Formelmasse | 268.9049 |