Learn More
Eisen(III)-citrat (technische Qualität), TRC
Artikelnummer. 30390013
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30390013 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30390013 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI77518525G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iron(III) Citrate (Technical Grade)
CAS 3522-50-7
Summenformel C6H8O7 . (Fe)
Menge 25 g
Synonym 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic Acid, Iron(3+) Salt (1:1), Citric Acid, Iron(3+) Salt (1:1) (8CI), Fe(III)-Citrate Complex (1:1), Ferric Citrate, Zerenex
InChI-Formel InChI=1S/C6H8O7.Fe/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);/q;+3/p-3
SMILES [Fe+3].OC(CC(=O)[O-])(CC(=O)[O-])C(=O)[O-]
IUPAC-Name 2-Hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat; Eisen(3+)
Molekulargewicht (g/mol) 244.94
Formelmasse 244.9385