Spezifikation
| CAS | 17217-76-4 |
| Farbe | Braunrot |
| Physikalische Form | Pulver/Feststoff |
| Menge | 500 g |
| Summenformel | C6H14FeO10 |
| MDL-Nummer | 149617 |
| InChI-Schlüssel | HCQHEELQALBYIW-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O.O.O.[Fe] |
| IUPAC-Name | 2-Hydroxypropan-1,2,3-tricarbonsäure;eisen;trihydrat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 302.013 |
| Mehr anzeigen |