Learn More
Eisen(III)-Ethoxid, 99.6 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7051729
Change view
Click to view available options
Menge:
0.5 g
2 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
10 Gramm
2 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11394837 0.5 g 0.50 Gramm
11364837 2 g 2 Gramm
11374837 10 g 10 Gramm
11384837 50 g 50 Gramm
4 options
Artikelnummer. 11394837
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041863.02
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Vorläufer für Sol-Gel-Prozesse
Precursor for Sol-Gel processes.Iron(III) ethoxide is used as a precursor for inorganic compound iron oxide. It is used in the preparation of iron-platinum nanoparticles by pyrolysis with platinum(II) acetylacetonate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Unter Argonatmosphäre verpackt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5058-42-4
Summenformel C6H15FeO3
Molekulargewicht (g/mol) 191.028
MDL-Nummer MFCD00078028
InChI-Schlüssel JTPUGUWXHGEEHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym iron iii ethoxide, iron 3+ ethanolate, triethoxyiron iii, ethanolate; iron 3+, acmc-1alnr, iron 3+ tris ethoxide, iron 3+ ion tris ethoxide, iron iii ethoxide trace metals basis 500mg
PubChem CID 6452222
IUPAC-Name Ethanolat; Eisen(3+)
SMILES CC[O-].CC[O-].CC[O-].[Fe+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iron(III) ethoxide
Schmelzpunkt 120°C
Farbe Braun bis Grau
Siedepunkt 155°C (0.1 mmHg)
Geruch Geruchsneutral
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel Fe(OCH2CH3)3
Menge 0.5 g
UN-Nummer UN3181
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in anhydrous hexane,alcohols;Miscible with hexane,benzene and ethanol.
Formelmasse 191.03
Reinheit (%) 99.6%
Physikalische Form Pulver/Brocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(III) ethoxide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.