Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Eisen(III)-Ferrocyanid |
| CAS | 14038-43-8 |
| Farbe | Blau |
| Physikalische Form | Pulver |
| Menge | 25 g |
| Summenformel | C18Fe7N18 |
| Strukturformel | Fe4[Fe(CN)6]3 |
| MDL-Nummer | MFCD00135663 |
| UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
| Synonym | Preußischblau, Eisen-Ferrocyanid, Eisen(III)-Ferrocyanid, Eisen(III)-Hexacyanoferrat(II), Eisen-Hexacyanoferrat, Pariser Blau, Berliner Blau, ferrocin, preussischblau, turnbulls blau |
| Mehr anzeigen |