Learn More
Eisen(III)-hydroxid, alpha-Phase, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15473127
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15473127 250 g 250 Gramm
15463127 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15473127 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16267.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.78 €
    68.65 € / 250 Gramm
    Sparen 12.13 €
    15% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 20344-49-4 | FeHO2 | 88.851 g/mol
Iron(III) hydroxide, alpha-phase, is used as a catalyst for proteomics research. It is also used as a pharamaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Eisen(III)-hydroxid, Alphaphase, wird als Katalysator für die Proteomikforschung verwendet. Es wird auch als pharmazeutische Zwischenprodukte verwendet.
Löslichkeit
Es ist unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20344-49-4
Summenformel FeHO2
Molekulargewicht (g/mol) 88.851
MDL-Nummer MFCD00064782
InChI-Schlüssel AEIXRCIKZIZYPM-UHFFFAOYSA-M
Synonym hydroxy oxo iron, goethite, lepidocrocite, iron hydroxide oxide, goethite fe oh o, iron hydroxide oxide fe oh o, iron iii oxide-hydroxide, ferric acid, iron pigment yellow, ferric hydroxide oxide
PubChem CID 91502
IUPAC-Name Hydroxy(oxo)eisen
SMILES O[Fe]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iron(III) hydroxide
Namenshinweis alpha-phase
Menge 250 g
Geruch Geruchsneutral
Dichte 4.1
Strukturformel FeO(OH)
Merck Index 14,4025
Löslichkeitsinformationen It is insoluble in water.
Formelmasse 88.85
Reinheit (%) ≥99%