Learn More
Eisen(III)-meso-tetraphenylporphinchlorid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11303497
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11303497 250 mg 250 Milligramm
11393487 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11303497
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 018829.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 16456-81-8 | C44H30Cl3FeN4 | 776.947 g/mol
Iron(III) meso-tetraphenylporphine chloride is used catalyzing reagent for silylation reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16456-81-8
Summenformel C44H30Cl3FeN4
Molekulargewicht (g/mol) 776.947
MDL-Nummer MFCD00012152
InChI-Schlüssel QDTNPIPZGCOFPA-UHFFFAOYSA-K
Synonym 5,10,15,20-tetraphenyl-21h,23h-porphine iron iii chloride, acmc-20am7m, chloro 5,10,15,20-tetraphenyl porphyrinato iron iii, iron iii meso-tetraphenylporphine chloride
PubChem CID 67043998
IUPAC-Name Eisen(3+);5,10,15,20-tetraphenyl-21,22dDihydroporphyrin;trichlorid
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=CC(=C(C4=CC=C(N4)C(=C5C=CC(=N5)C(=C6C=CC2=N6)C7=CC=CC=C7)C8=CC=CC=C8)C9=CC=CC=C9)N3.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iron(III) meso-tetraphenylporphine chloride
Physikalische Form Kristallin
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 704.04