Learn More
Eisen(III)-nitrat-Nonahydrat, 98+ %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10301741 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
3 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
10 Kilogramm
3 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10301741
Marke: Thermo Scientific Acros 423710030
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7782-61-8 | FeH18N3O18 | 403.99 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7782-61-8
Summenformel FeH18N3O18
Molekulargewicht (g/mol) 403.99
MDL-Nummer MFCD00149708
InChI-Schlüssel SZQUEWJRBJDHSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ferric nitrate nonahydrate, iron iii nitrate nonahydrate, unii-vmx4uop3vn, ferric nitrate, nonahydrate, iron iii nitrate, vmx4uop3vn, iron, reference standard solution, ferricnitratenonahydrate, nitric acid, iron 3+ salt, nonahydrate, iron iii nitrate hydrate
PubChem CID 16211566
IUPAC-Name Eisen(3+);trinitrat;nonahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iron(III) nitrate nonahydrate
Schmelzpunkt 47.0°C
Farbe Grau bis Violett
Physikalische Form Anhaftendes Kristallpulver
Menge 3 kg
Prozentgehaltsbereich 98.0 to 101% (Complexometry)
Strukturformel Fe(NO3)3·9H2O
UN-Nummer 1466
Merck Index 15, 4054
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: very soluble in ethanol, acetone
Formelmasse 404
Reinheit (%) ≥98%
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 1.68
Dampfdruck Negligible
Hinweise zur Zersetzung Decomposition Information: < 100°C
Dichte 1.6800g/mL