Learn More
Eisen(III)-nitrat-Nonahydrat,≥ 98 %, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15607870 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15607870 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15697860 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
2 options
Artikelnummer. 15607870
Marke: Honeywell-Fluka F3002500G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
≥ 98 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7782-61-8
Summenformel FeH18N3O18
Molekulargewicht (g/mol) 403.99
MDL-Nummer MFCD00149708
InChI-Schlüssel SZQUEWJRBJDHSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym Eisennitrat-Nonahydrat, Eisen(III)-nitratnonahydrat, Eisennitrat, Nonahydrat, Eisen-III-nitrat, Eisen, Referenz-Standardlösung, Salpetersäure, Eisen3+-Salz, Nonahydrat, Eisen-III-nitrathydrat, ferricnitratenonahydrate, nitric acid, iron 3+ salt, nonahydrate, iron iii nitrate hydrate
PubChem CID 16211566
Spezifikation
Siedepunkt >100 °C
Chemischer Name oder Material Eisen(III)-Nitrat-Nonahydrat
Schmelzpunkt 47 °C
Farbe Braun
pH 1.5 (bei 20 °C)
Physikalische Form Kristallin
Menge 500 g
Strukturformel Fe(NO3)3 · H2O
UN-Nummer UN3260
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
IUPAC-Name Eisen(3+);trinitrat;nonahydrat
Formelmasse 404 mol
Reinheit (%) ≥ 98 %
Geruch Schwach
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 1.68 g/cu.cm bei 20 °C