Learn More
Eisen(III)-nitrat-Nonahydrat, 99.9995 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10492570 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasflasche
missing translation for 'unitSize'
25 Gramm
Artikelnummer. 10492570
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 436810250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iron(III) nitrate nonahydrate
Schmelzpunkt 47.0°C
CAS 7782-61-8
Farbe Purpur bis Weiß oder Violett
Physikalische Form Kristalle
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 13.5 to 14.2% (Fe) (Iodometry)
Summenformel FeH18N3O18
Strukturformel Fe(NO3)3·9H2O
MDL-Nummer MFCD00149708
Merck Index 15,4054
Synonym ferric nitrate nonahydrate, iron iii nitrate nonahydrate, unii-vmx4uop3vn, ferric nitrate, nonahydrate, iron iii nitrate, vmx4uop3vn, iron, reference standard solution, ferricnitratenonahydrate, nitric acid, iron 3+ salt, nonahydrate, iron iii nitrate hydrate
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: very soluble in ethanol, acetone
InChI-Schlüssel SZQUEWJRBJDHSM-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
IUPAC-Name Eisen(3+);trinitrat;nonahydrat
Molekulargewicht (g/mol) 403.99
PubChem CID 16211566
Formelmasse 404
Reinheit (%) 99.9995%
Güte Spurenmetallbasis
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 1.68
Dichte 1.6800g/mL