Description
Eisen(III)nitrat-Nonahydrat, Extra Pure, SLR
Specifications
Specifications
| Schmelzpunkt | 47°C |
| Farbe | Violett |
| Physikalische Form | Fest |
| Menge | 500 g |
| IUPAC-Name | Eisen(3+);trinitrat;nonahydrat |
| Formelmasse | 404g/mol |
| Verpackung | Pulver im Kunststoffgefäß |
Safety and Handling
Product Identifier
- Iron(III) nitrate nonahydrate
- Gefahr
- Oxidierender Feststoff Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Contain: Iron(III) nitrate nonahydrate, Ferric nitrate