Learn More
Eisen(III)-nitrat-Nonahydrat, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15692040 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
2.50 Kilogramm
250 Gramm
500 Gramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15692040 500 g 500 Gramm
15652040 100 g 100 Gramm
15682040 250 g 250 Gramm
15662040 1 kg 1 Kilogramm
15672040 2.5 kg 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15692040 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 216828500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
ACS-Reagenz, ≥98 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7782-61-8
Summenformel FeH18N3O18
Molekulargewicht (g/mol) 403.99
MDL-Nummer MFCD00149708
InChI-Schlüssel SZQUEWJRBJDHSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym Eisennitrat-Nonahydrat, Eisen(III)-nitratnonahydrat, Eisennitrat, Nonahydrat, Eisen-III-nitrat, Eisen, Referenz-Standardlösung, Salpetersäure, Eisen3+-Salz, Nonahydrat, Eisen-III-nitrathydrat, ferricnitratenonahydrate, nitric acid, iron 3+ salt, nonahydrate, iron iii nitrate hydrate
PubChem CID 16211566
IUPAC-Name Eisen(3+);trinitrat;nonahydrat
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Eisen(III)-nitratnonahydrat
Menge 500 g
Strukturformel Fe(NO3)3 · H2O
UN-Nummer 3260
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3 ]
Formelmasse 404 mol
Reinheit (%) ≥ 98 %
Güte ACS-Reagenz