Learn More
Eisen(III)-nitrat-Nonahydrat, TRC
Artikelnummer. 30391361
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30391361 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30391361 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI77521510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iron(III) Nitrate Nonahydrate
CAS 7782-61-8
Menge 10 g
Summenformel Fe(NO3)3 . 9H2O
InChI-Formel InChI=1S/Fe.3NO3.9H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;;;;/h;;;;9*1H2/q+3;3*-1;;;;;;;;;
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].[O-][N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-]
IUPAC-Name Eisen(3+);trinitrat;nonahydrat
Molekulargewicht (g/mol) 404
Formelmasse 403.9935