Learn More
Eisen(III)-oxalat-Hexahydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11387398
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11387398 25 g 25 Gramm
11307408 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11387398 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 031116.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 166897-40-1 | C6H12Fe2O18 | 483.834 g/mol
Iron(III) oxalate hexahydrate is used as a catalyst for the reductive and oxidative degradation of iopamidol under UV and visible light irradiation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 166897-40-1
Summenformel C6H12Fe2O18
Molekulargewicht (g/mol) 483.834
MDL-Nummer MFCD00054430
InChI-Schlüssel FWXIZVVTJVNNRX-UHFFFAOYSA-H
Synonym ferric oxalate hexahydrate
PubChem CID 131849393
IUPAC-Name Eisen(3+);oxalat;hexahydrat
SMILES C(=O)(C(=O)[O-])[O-].C(=O)(C(=O)[O-])[O-].C(=O)(C(=O)[O-])[O-].O.O.O.O.O.O.[Fe+3].[Fe+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iron(III) oxalate hexahydrate
Menge 25 g
UN-Nummer UN3288
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 483.84 (375.55 Anhydrous)
Physikalische Form Pulver