Learn More
Eisen(III)-oxid, 99.999 %, (Metallspurenanalyse), -100 mesh, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10256250 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10256250 10 g Glasflasche 10 Gramm
10072550 50 g Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10256250 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 193260100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1309-37-1 | Fe2O3 | 159.69 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1309-37-1
Summenformel Fe2O3
Molekulargewicht (g/mol) 159.69
MDL-Nummer MFCD00011008
InChI-Schlüssel JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ferric oxide
IUPAC-Name trioxodiiron
SMILES [Fe][Fe](=O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iron(III) oxide
Schmelzpunkt 1538.0°C
Farbe Braun bis Braun-Rot oder Rostfarben
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 5.24
Prozentgehaltsbereich 99.999%
Dichte 5.2400g/mL
Strukturformel Fe2O3
Fieser 17,158
Merck Index 15,4055
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acids, soluble in alcohol and ether
Formelmasse 159.69
Reinheit (%) 99.999%
Güte Spurenmetallbasis