Learn More
Eisen(III)-phosphat-Hydrat, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10433545 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10433545 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10433545 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 389955000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iron(III) phosphate hydrate
CAS 51833-68-2
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver, Kristalle, Granalien und/oder Stückchen
Menge 500 g
Summenformel FeH2O5P
Strukturformel FePO4·xH2O
MDL-Nummer MFCD00150236
Synonym ferric phosphate hydrate, iron iii phosphate hydrate, ferric orthophosphate hydrate, ccris 8095, acmc-20akpj, fe.po4.h2o, ksc497s7j, iron 3+ hydrate phosphate, iron 3+ ion hydrate phosphate, phosphoric acid, iron 3 salt 1:1 , hydrate
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
InChI-Schlüssel RQKNQWUJROKKEQ-UHFFFAOYSA-K
SMILES O.[Fe+3].[O-]P([O-])([O-])=O
IUPAC-Name Eisen(3+);phosphat;hydrat
Molekulargewicht (g/mol) 168.83
PubChem CID 21410239
Formelmasse 150.82
Reinheit (%) 26.0 to 32.0% (as Fe)
Güte Extrarein
Glühverlust 32.5 % max.