Learn More
Eisen(III)-phosphathydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11307398
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 11307398
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 031106.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 51833-68-2 | FeH2O5P | 168.83 g/mol
Poly(methyl methacrylate) is used in the lenses of exterior lights of automobile and automotive components such as badges, steering wheel, tachometer covers, warning triangles and fascia panels. It is in the form of sheets used in shatter resistant panels for building windows, skylights, bullet proof security barriers, bathtubs, LCD screens, furniture and many other applications. It is used as the matrix in laser dye-doped organic solid-state gain media for tunable solid state dye lasers. Further, it is used as a shield to stop beta radiation emitted from radioisotopes, as dosimeter devices during the gamma irradiation process and as a dispersant for ceramic powders to stabilize colloidal suspensions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51833-68-2
Summenformel FeH2O5P
Molekulargewicht (g/mol) 168.83
MDL-Nummer MFCD00016096
InChI-Schlüssel RQKNQWUJROKKEQ-UHFFFAOYSA-K
Synonym ferric phosphate hydrate, iron iii phosphate hydrate, ferric orthophosphate hydrate, ccris 8095, acmc-20akpj, fe.po4.h2o, ksc497s7j, iron 3+ hydrate phosphate, iron 3+ ion hydrate phosphate, phosphoric acid, iron 3 salt 1:1 , hydrate
PubChem CID 21410239
SMILES O.[Fe+3].[O-]P([O-])([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iron(III) phosphate hydrate
Namenshinweis hydrate
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 250 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
IUPAC-Name iron(3+) hydrate phosphate
Formelmasse 150.82 (Anhydrous)
Aussehen Off-white powder
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(III) phosphate hydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.