Learn More
Eisen(III)-sulfat-Hydrat, Puriss. pa, 21-23% Fe-Basis, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15623310 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
25 kg
6 x 1 kg
Verpackung:
Papier-/Poly-Beutel
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Kilogramm
500 Gramm
6 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15623310 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15603310 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
15633310 6 x 1 kg Poly-Flasche 6 Stück
15613310 25 kg Papier-/Poly-Beutel 25 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15623310 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 31235500G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
puriss. p.a., 21 bis 23 % Fe-Basis
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15244-10-7
Summenformel Fe2H2O13S3
Molekulargewicht (g/mol) 417.87
MDL-Nummer MFCD00011007
InChI-Schlüssel VXWSFRMTBJZULV-UHFFFAOYSA-H
PubChem CID 167265
IUPAC-Name Eisen(3+); Trisulfat; Hydrat
SMILES O.[Fe+3].[Fe+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Eisen(III)-sulfathydrat
Menge 500 g
Strukturformel Fe2(SO4)3 · xH2O
UN-Nummer 3260
Formelmasse 399.88 g/mol (wasserfreie Basis)
Güte Puriss. p.a.
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 21 bis 23 % Fe-Basis
Verpackung Poly-Flasche
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(III) sulfate hydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Iron(III) sulfate hydrate