Learn More
Eisen(III)-trifluormethansulfonat, TRC
Artikelnummer. 30395671
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30395671 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30395671 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI1661251G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iron(III) trifluoromethanesulfonate
CAS 63295-48-7
Summenformel C3F9FeO9S3
Menge 1 g
Synonym Iron(Iii)Trifluoromethanesulfonate
InChI-Formel InChI=1S/3CHF3O3S.Fe/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
SMILES [Fe+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
IUPAC-Name Eisen(3+);trifluormethansulfonat
Molekulargewicht (g/mol) 503.05
Formelmasse 502.791