Learn More
Eisen(III)-trifluormethansulfonat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Iron(III) trifluoromethanesulfonate |
| CAS | 63295-48-7 |
| Summenformel | C3F9FeO9S3 |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | Iron(Iii)Trifluoromethanesulfonate |
| InChI-Formel | InChI=1S/3CHF3O3S.Fe/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3 |
| SMILES | [Fe+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC-Name | Eisen(3+);trifluormethansulfonat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 503.05 |
| Formelmasse | 502.791 |