Learn More
Palintest™ TEST DISC EISEN 0-10PPM
Beschreibung
Der Palintest™-Komparator mit austauschbaren Farbscheiben ist einfach zu bedienen. Geben Sie einfach die Reagenztablette zur Testprobe, legen Sie sie in den Komparator und passen Sie sie an die entsprechende Scheibe an.
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 0 bis 5 mg/l |
| Menge | 50 pro Packung |