Learn More
Eisenoxid, rein, magnetisch, präzipitiert, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10385990 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Glasgefäß
Packungsgröße:
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10385990 500 g Glasgefäß 500 Gramm
1 options
Artikelnummer. 10385990
Marke: Fisher Chemical I/1100/53
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Schmelzpunkt 1588.9°C
CAS 1317-61-9
Farbe Schwarz
pH 4 to 8
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Summenformel Fe3O4
MDL-Nummer MFCD00011010
InChI-Schlüssel WTFXARWRTYJXII-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O--].[O--].[O--].[O--].[Fe++].[Fe+3].[Fe+3]
IUPAC-Name diiron(3+) λ²-iron(2+) tetraoxidandiide
Molekulargewicht (g/mol) 231.53
Formelmasse 231.5386g/mol
Verpackung Glasgefäß