Learn More
Eisenstab, 5 mm (0.2 Zoll) Durchmesser, Puratronic™, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11311289
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mm
150 mm
5 x 150 mm
Packungsgröße:
150 Millimeter
5 Stück
50 Millimeter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11311289 50 mm 50 Millimeter
11301289 150 mm 150 Millimeter
11321289 5 x 150 mm 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11311289 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 011442.DJ
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Form: Ca. .0.155 g/mm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-89-6
Summenformel Fe
Molekulargewicht (g/mol) 55.85
MDL-Nummer MFCD00010999
InChI-Schlüssel XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
PubChem CID 23925
ChEBI CHEBI:82664
IUPAC-Name Eisen
SMILES [Fe]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iron
Farbe Grau
Aussehen Gray rod
Menge 50 mm
Prozentgehaltsbereich 99.995% (Metals basis)
Form Stange, 5 mm (0.2 Zoll) Durchmesser