Learn More
Konzentrat zur Herstellung einer Eisen (Fe)-Standardlösung 20 ppm gemäß EP Kapitel 4 (4.1.2) Grenzwertprüfung, Reagecon™
Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
Beschreibung
- Hergestellt in einer ISO9001-zertifizierten Anlage gemäß EU-Vorschriften. Ph. Kapitel 4(4.1.2) Richtlinien
- Hergestellt gemäß ASTM-, APHA-, ACS-, EP- und USP-Methoden
- Wird mit Analysenzertifikat und Etikett geliefert, das Chargennummer und Verfallsdatum zeigt
- Dank der gebrauchsfertigen Lösung entfallen die Zeit und der Arbeitsaufwand der Erstellung präziser Standardlösungen
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Eisen |
| Verpackung | 100 ml |
| CAS | 7439-89-6 |
| Analysenzertifikat | Ja |
| Rückführbarkeit auf NIST | Ja |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Summenformel | Fe |
| Konzentration | 20 ppm |
| MDL-Nummer | MFCD00010999 |
| Mehr anzeigen |