Learn More
Eisendraht, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11380218
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 m
50 m
Packungsgröße:
10 Meter
50 Meter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11380218 10 m 10 Meter
11390218 50 m 50 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11380218 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 042948.G6
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    175.00 €
    157.65 € / 10 Meter
    Sparen 17.35 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Form: ca.0.03 g/m
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-89-6
Summenformel Fe
Molekulargewicht (g/mol) 55.85
MDL-Nummer MFCD00010999
InChI-Schlüssel XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
PubChem CID 23925
ChEBI CHEBI:82664
IUPAC-Name Eisen
SMILES [Fe]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iron
Farbe Grau
Aussehen Gray wire
Dichte 7.87g/cm3 at 20°C
Menge 10 m
Prozentgehaltsbereich 99.995% (Metals basis)
Form Draht, 0.075 mm (0.003 Zoll) Durchmesser