Learn More
Bochem™ Eisendrahtbürsten
Artikelnummer. 10204131
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
270 mm
340 mm
380 mm
420 mm
470 mm
Länge (metrisch) Bürste:
100 mm
120 mm
130 mm
140 mm
170 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Flaschen
Teströhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Länge (metrisch) Bürste Zur Verwendung mit (Anwendung) Packungsgröße
10204131 270 mm 100 mm Teströhrchen 1 Stück
10429392 340 mm 120 mm Flaschen 1 Stück
10080781 380 mm 130 mm Flaschen 1 Stück
10631732 420 mm 140 mm Flaschen 1 Stück
10586371 470 mm 170 mm Flaschen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10204131 Lieferant Bochem™ Lieferanten-Nr. 12310
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hergestellt aus Naturborsten. Bochem™ Eisendrahtbürsten werden für Reagenzgläser und Kolben verwendet.
  • Eisendraht, verzinkt
  • Natürliche Borsten
  • Für Reagenzgläser und Kolben
Spezifikation
Produkttyp Teströhrchen-Bürste
Zur Verwendung mit (Anwendung) Teströhrchen
Länge (metrisch) 270 mm
Länge (metrisch) Bürste 100 mm
Menge Je 1