missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Iroquois-class homeodomain protein IRX-5 Antibody, DyLight 650, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-21441C
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Iroquois-class homeodomain protein IRX-5 Polyclonal antibody specifically detects Iroquois-class homeodomain protein IRX-5 in Human samples. It is validated for Immunofluorescence
Spezifikation
| Iroquois-class homeodomain protein IRX-5 | |
| Polyclonal | |
| Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| Homeodomain protein IRX-2A, Homeodomain protein IRXB2, iroquois homeobox 5, Iroquois homeobox protein 5, iroquois-class homeodomain protein IRX-5, IRX-2a, IRX2A, IRXB2 | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Iroquois-class homeodomain protein IRX-5 fragment | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunofluorescence | |
| DyLight 650 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| 10265 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur