Learn More
Micronova™ Bestrahltes Reinraum-Vinylband
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12743376 Alle ansehen Micronova Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Hellblau
Weiß
Abmessungen (L x B):
36 Yards x 0,5 in.
36 Yards x 0,75 in.
36 Yards x 1 in.
36 Yards x 2 in.
Packungsgröße:
1 Stück
16 Rollen
16 Stück
24 Stück
36 Stück
48 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Abmessungen (L x B) Packungsgröße
12743376 Weiß 36 Yards x 0,75 in. 48 Stück
15388690 Durchsichtig 36 Yards x 0,75 in. 16 Rollen
12833582 Hellblau 36 Yards x 1 in. -
17808359 Durchsichtig 36 Yards x 0,75 in. 16 Stück
17103915 Weiß 36 Yards x 0,5 in. 1 Stück
12853542 Weiß 36 Yards x 1 in. 36 Stück
12883542 Weiß 36 Yards x 2 in. 24 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 12743376 Lieferant Micronova™ Lieferanten-Nr. CR10034WHIR
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bestrahltes Vinyl-Reinraumklebeband mit gummiertem, abziehbarem Klebstoff ist extrem anpassungsfähig und ideal für die Medienvorbereitung, das Chargenmischen, die Farbcodierung und die Verpackung in kritischen und aseptischen Verarbeitungsanwendungen.
Bestrahltes Vinyl-Reinraumklebeband wurde entwickelt, um die Anzahl von Partikeln und biologischen Keimen in kritischen und aseptischen Verarbeitungsanwendungen zu begrenzen. Dieses Band passt seine Form extrem gut an und eignet sich ideal zum Versiegeln von gebogenen und unregelmäßigen Oberflächen, und der synthetische Gummikleber sorgt für ein sauberes Ablösen von Wafer-Kartuschen und den meisten Reinraumarbeitsflächen.
  • Bestrahltes, ultraverarbeitetes, druckempfindliches Vinylband
  • Geringe Partikel- und Biobelastung
  • Synthetischer Kautschukkleber, gewährleistet ein sauberes Ablösen von den meisten Oberflächen
  • Extrem formanpassungsfähig, zum Abkleben und Abdichten gekrümmter und unregelmäßiger Oberflächen
  • Ideal für die Stapelung, Farbcodierung, Verpackung usw. in aseptischen Bereichen
  • Hervorragend für Reinraum-Konstruktionsbereiche geeignet
  • Kann mit einem Reinraumstift beschrieben werden
  • Im Reinraum verarbeitet und auf einen Kunststoffkern gewickelt
  • Lieferung mit vollständiger Zertifizierung der Bestrahlung und Chargenrückverfolgbarkeit
  • Wird einzeln doppelt verpackt geliefert
  • Erhältlich in Transparent, Weiß und Hellblau
  • Erhältlich in Breiten von 1/2, 3/4, 1 und 2 in.
  • Rollenlänge: 33 m (36 yd.)
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ISO ISO 9001-zertifizierte Anlage, Bestrahlungszertifikat, Konformitätsbescheinigung
Klebstofftyp Naturkautschuk
Beschichtung Vinyl
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Klebeband
Material Vinyl, Kunststoff
Produkttyp Klebeband für den Reinraum
Sterilität Steril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Plattenversiegelung, -markierung und Farbcodierung in aseptischen Umgebungen.
Menge 48/Karton
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 59 °F bis 77 °F
Temperaturbereich (metrisch) 15 °C bis 25 °C
Abmessungen (L x B) 36 Yards x 0,75 in.
Länge (angloamerikanisch) 36 yd. (2,01 m)
Länge (metrisch) 33 m
Breite (angloamerikanisch) 0,75 in.
Breite (metrisch) 19,05 mm