Learn More
Chemsplash Bestrahlter Laborkittel mit Reißverschluss PB(6B) Elastische Bündchen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30058299
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
S
Medium
L
XL
2XL
3XL
Packungsgröße:
50 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
30058299 S 50 Stück
30058208 Medium 50 Stück
30058234 L 50 Stück
30058374 XL 50 Stück
30058406 2XL 50 Stück
30058289 3XL 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30058299 Lieferant Chemsplash Lieferanten-Nr. 2635.400.004
Verfügbar ab: 17-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Geliefert: Gammasterilisiert, bestrahlt und doppelt verpackt. Dieser Laborkittel ist ein 2/3-langer Kittel mit Kragen, Reißverschluss und elastischen Bündchen an den Handgelenken.
Chemsplash Steriler Laborkittel
  • Chemsplash 55 g/m² Typ 5B und 6B PB-Gewebe
  • Gammabestrahlt und doppelt verpackt
  • Vorderseite mit Reißverschluss und Klebeabdeckung
  • Elastische Bündchen
  • Umlegekragen
  • Silikon- und latexfrei
  • Anti-Static Material
  • Nicht fusselnd
  • Entspricht ISO Reinraum 14644-1:2015 Reinraumklasse 5-9
Beschreibung: Geliefert wird GAMMA-steril, bestrahlt und doppelt verpackt. Chemsplash Der Laborkittel besteht aus Chemsplash Der Stoff ist weich und mikroporös. Es ist robust und beständig gegen Chemikalienspritzer und Staub. Dieser Laborkittel ist ein 2/3-langer Kittel mit Kragen, Reißverschluss und elastischen Bündchen an den Handgelenken. Es ist antistatisch gemäß EN1149-5:2008, fusselfrei und für Reinraumanwendungen geeignet. Entspricht ISO Reinraum 14644-1:2015 Reinraumklasse 5-9. Chemsplash Accessoires können dazu dienen, den Träger vor der Umgebung oder die Umgebung vor dem Träger zu schützen. Die Produktreihe wurde so konzipiert, dass sie maximalen Tragekomfort bietet.
Spezifikation
Produkttyp Laborkittel
Größe S
Geschlecht Unisex
Material Mikroporöses Verbundgewebe
Farbe Weiß
Verschlusstyp Reißverschluss
Stulpenform Elastisch
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Sterilität Steril
Widerstand Flüssigkeiten
Anzahl Taschen Keine
Latexfrei Ja
Autoklavierbar Autoklavierbar
Cleanroom Class Klasse 100-100.000 (ISO 5-8)