missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ IRS1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 13463887
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
13463887 100 μL 100 Mikroliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 13463887

Marke: Invitrogen™ PA529667

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: A431, MDA-MB-231. Predicted reactivity: Pig (85%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

IRS-1, a major substrate of the insulin receptor, is phosphorylated in response to stimulation of cells by insulin, insulin-like growth factor 1 (IGF-1) and interleukin 4 (IL-4). IRS-1 is phosphorylated on serine, threonine and tyrosine residues in a variety of tissues. An insulin-sensitive serine/threonine kinase casein kinase II mediates a portion of the insulin-stimulated serine/threonine phosphorylation of overexpressed IRS-1 in vivo. Thr 502 is identified as the major casein kinase II-catalyzed phosphorylation site in rat IRS-1, and Ser 99 is an additional phosphorylation site catalyzed by casein kinase II. Thus, casein kinase II-catalyzed phosphorylation of IRS-1 may be a component of the intracellular insulin signaling cascade. IRS-1 contains three putative binding sites for 14-3-3 (Ser 270, Ser 374 and Ser 641) and the motif around Ser 270 is located in the phosphortyrosine binding domain of IRS-1, which is responsible for the interaction with the insulin receptor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IRS1
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 1% BSA, 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Gen IRS1
Gen-Zugriffsnummer P35568
Gen-Alias G972R; HIRS-1; Insulin receptor substrate 1; IRS1; IRS-1; IRS1IRM; pp185
Gensymbole IRS1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant protein encompassing a sequence within the C-terminus region of human IRS1. The exact sequence is proprietary.
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3667
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.