missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ IRS2 Monoclonal Antibody (676415)
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30535106
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30535106 100 μg 100 Mikrogramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30535106

Marke: Invitrogen™ MA561656

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Reconstitute with sterile PBS to a final concentration of 0.5 mg/mL.

This gene encodes the insulin receptor substrate 2, a cytoplasmic signaling molecule that mediates effects of insulin, insulin-like growth factor 1, and other cytokines by acting as a molecular adaptor between diverse receptor tyrosine kinases and downstream effectors. The product of this gene is phosphorylated by the insulin receptor tyrosine kinase upon receptor stimulation, as well as by an interleukin 4 receptor-associated kinase in response to IL4 treatment.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IRS2
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 676415
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with trehalose and 0.02% sodium azide
Gen IRS2
Gen-Zugriffsnummer Q9Y4H2
Gen-Alias 4PS; insulin receptor substrate 2; Irs2; IRS-2; tyrosine kinase substrate
Gensymbole IRS2
Wirtsspezies Mouse
Immunogen E. coli-derived recombinant human IRS2, Pro1035-Ile1136.
Reinigungsverfahren Protein A/G
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 8660
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.