Learn More
Reagecon™ Nitrat-Ionenstärkeregler, 2,0 m
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11503112 Alle ansehen Reagecon Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11503112 500 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11503112 Lieferant Reagecon Lieferanten-Nr. ISAN5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    239.00 €
    226.88 € / 500 Milliliter
    Sparen 12.12 €
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ermöglicht die Messung von Kationen und Anionen mit ionenselektiven Elektroden (ISES). Nitrat-Ionenstärkenanpassung, 2.0M, Reagecon™ wird sowohl zu den Proben als auch zu den ISE-Standards hinzugefügt, um sie bei der Kalibrierung, Kontrolle, Gerätequalifizierung und Methodenvalidierung in direkter und indirekter Ionenmessung zu verwenden.
Die Verwendung eines Ionischen Festigkeitsreglers (ISA) hat mehrere Vorteile bei der Messung von Kationen, Anionen und einigen gelösten Gasen mit einer Ionenselektiven Elektrode (ISE).
  • Der ISA hält die Ionenstärke der Probe und den Standard hoch, konstant und ähnlich, wodurch Aktivitätsmessungen als Konzentration abgelesen werden können
  • Der ISA hält den pH-Wert in einigen Fällen konstant, was zur Unterdrückung oder Eliminierung störender Ionen beiträgt
  • Der ISA eliminiert alle Matrix-, Hysterese- oder fehlerhaften Flüssigkeitsübergangspotentiale, die die Genauigkeit von Testergebnissen beeinträchtigen könnten.
  • Ein ISA sollte niemals mit der Probe oder dem Standard chemisch reagieren
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniumsulfat
CAS 7783-20-2
Dichte 1,13 g/cm3 bei 20 °C
Physikalische Form Flüssig
Summenformel H8N2O4S
Konzentration 2 M
MDL-Nummer MFCD00003391
Farbe Farblos
pH 5,8 bis 6,2
Zur Verwendung mit (Geräte) Ionen-selektive Elektroden
InChI-Schlüssel BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.N.OS(O)(=O)=O
IUPAC-Name Diazanium; Sulfat
Molekulargewicht (g/mol) 132.13
PubChem CID 6097028
Menge 500 ml
ChEBI CHEBI:62946
Formelmasse 132,14 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • NITRATE ISE IONIC STRENGTH
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: ammonium sulphate