Learn More
Isatin 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15770809 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15770809 500 g Glasflasche 500 Gramm
10143010 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15770809 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 151495000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 91-56-5 | C8H5NO2 | 147.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 91-56-5
Summenformel C8H5NO2
Molekulargewicht (g/mol) 147.13
MDL-Nummer MFCD00005718
InChI-Schlüssel JXDYKVIHCLTXOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym isatin, indoline-2,3-dione, 2,3-indolinedione, indole-2,3-dione, isatine, 2,3-dioxoindoline, pseudoisatin, tribulin, isotin, isatic acid lactam
PubChem CID 7054
ChEBI CHEBI:27539
IUPAC-Name 1H-Indol-2,3-Dion
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(=O)N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isatin
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 201°C to 204°C
Farbe Orange
Flammpunkt 220°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 500 g
Beilstein 21, 432
Merck Index 15, 5148
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1.9g/L. Other solubilities: soluble in alkali hydroxide solutions,soluble in ethanol,diethyl ether,benzene
Formelmasse 147.13
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver